Learn More
Iso-propanol, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280935 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30280935 2.5 L 2.50L
30280933 500 mL 500mL
30280934 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280935 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T004612500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    179.00€ / 2.5L
    Risparmia 53.00€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 60.1 g/mol
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
Quantità 2.5 L
CAS 67-63-0
Imballaggio Glass Bottle
Punti di ebollizione 81°C
Percent Purity 99.90%
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol