Learn More
iso-Propyl-2-d1-amine, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propanamine-2-D |
| CAS | 31053-04-0 |
| Formula molecolare | C3 D H8 N |
| Quantità | 0.05 g |
| Sinonimo | Isopropyl-1-d-amine (8 CI), iso-Propyl-2-d1-amine, 2-Propan-2-d-amine, Isopropyl-2-d-amine, 2-Aminopropane-2-d1, 2-Aminopropane-2-D, 2-Propanamine-2-D |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)N |
| IUPAC Name | 2-deuteriopropan-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.1164 |
| Peso formulazione | 60.0798 g/mol |
| Vedi altri risultati |