Specifica
| Punto di fusione | -73°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 88.8°C |
| Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità vapore | &3.5 |
| Peso formulazione | 102.13g/mol |
| Pressione del vapore | 61mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetato di isopropile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.