Learn More
iso-Propyl Alcohol-d8 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30314205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314205 5 g 5g
30313030 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30314205 Fornitore CDN N. del fornitore CDND07365G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol-d8
CAS 22739-76-0
Formula molecolare C3 2H8 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D
SMILES [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane
Molecular Weight (g/mol) 68.14
Peso formulazione 68.1077 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity