Learn More
Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G), TRC
Codice prodotto. 30401868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401868 1 mg -
30400602 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30401868 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8950001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39030-43-8
Formula molecolare C8H12N4O5
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Sinonimo 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide, Ribavirin Impurity G
IUPAC Name 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ncnn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G)
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-11-12(7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Peso formulazione 244.0808