Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Codice prodotto. 30280567
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale unitSize
30280567 150 x 50 mm Laminated Polyester Pezzo
30280467 297 x 105 mm Laminated Polyester Pezzo
30280523 450 x 150 mm Laminated Polyester Pezzo
30280416 600 x 200 mm Laminated Polyester Pezzo
30280479 148 x 210 mm Laminated Polyester Pezzo
30280526 210 x 297 mm Laminated Polyester Pezzo
30280433 297 x 420 mm Laminated Polyester Pezzo
30280595 150 x 50 mm Polypropylene Pezzo
30280410 297 x 105 mm Polypropylene Pezzo
30280456 450 x 150 mm Polypropylene Pezzo
30280587 600 x 200 mm Polypropylene Pezzo
30280403 148 x 210 mm Polypropylene Pezzo
30280559 210 x 297 mm Polypropylene Pezzo
30280483 297 x 420 mm Polypropylene Pezzo
30280459 150 x 50 mm Aluminum Pezzo
30280473 297 x 105 mm Aluminum Pezzo
30280542 450 x 150 mm Aluminum Pezzo
30280519 148 x 210 mm Aluminum Pezzo
30280511 210 x 297 mm Aluminum Pezzo
30280508 297 x 420 mm Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 30280567 Fornitore Brady™ N. del fornitore 323307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.62€ / pezzi 1
    Risparmia 0.43€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PE-150x50-1
Finitura Gloss
Grado M062
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Spessore 0.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Dutch
Dimensioni (L x P) 150 x 50 mm
Testo visualizzato Oppervlak desinfecteren
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue