Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, English
Codice prodotto. 30280581 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
30280581 297 x 105 mm Polypropylene Pezzo
30280571 150 x 50 mm Laminated Polyester Pezzo
30280464 297 x 105 mm Laminated Polyester Pezzo
30280409 450 x 150 mm Laminated Polyester Pezzo
30280543 600 x 200 mm Laminated Polyester Pezzo
30280425 148 x 210 mm Laminated Polyester Pezzo
30280481 210 x 297 mm Laminated Polyester Pezzo
30280469 297 x 420 mm Laminated Polyester Pezzo
30280462 150 x 50 mm Polypropylene Pezzo
30280555 450 x 150 mm Polypropylene Pezzo
30280426 600 x 200 mm Polypropylene Pezzo
30280505 148 x 210 mm Polypropylene Pezzo
30280504 210 x 297 mm Polypropylene Pezzo
30280458 297 x 420 mm Polypropylene Pezzo
30280538 150 x 50 mm Aluminum Pezzo
30280552 297 x 105 mm Aluminum Pezzo
30280484 450 x 150 mm Aluminum Pezzo
30280494 148 x 210 mm Aluminum Pezzo
30280408 210 x 297 mm Aluminum Pezzo
30280472 297 x 420 mm Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 30280581 Fornitore Brady™ N. del fornitore 323255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00€
    11.17€ / pezzi 1
    Risparmia 0.83€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in English.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/EN594/PP-297x105-1
Grado M062
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Spessore 1.55 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue English
Dimensioni (L x P) 297 x 105 mm
Testo visualizzato Disinfect surface
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue