Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Codice prodotto. 30280580 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
30280580 Laminated Polyester 150 mm Pezzo
30280432 Laminated Polyester 50 mm pezzi 2
30280553 Laminated Polyester 100 mm Pezzo
30280455 Laminated Polyester 200 mm Pezzo
30280491 Laminated Polyester 315 mm Pezzo
30280488 Polypropylene 150 mm Pezzo
30280400 Polypropylene 200 mm Pezzo
30280565 Polypropylene 315 mm Pezzo
30280470 Polypropylene 400 mm Pezzo
30280411 Aluminum 150 mm Pezzo
30280522 Aluminum 200 mm Pezzo
30280443 Aluminum 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 30280580 Fornitore Brady™ N. del fornitore 323237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.65€
    3.34€ / pezzi 1
    Risparmia 0.31€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Sign to signify that the surface must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PE-DIA150-1
Finitura Gloss
Grado M062
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema imperiale) 5.91 in.
Diametro (sistema metrico) 150 mm
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Spessore 0.1 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue