Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Codice prodotto. 30280593 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
30280593 297 x 105 mm Aluminum Pezzo
30280424 150 x 50 mm Laminated Polyester Pezzo
30280513 297 x 105 mm Laminated Polyester Pezzo
30280434 450 x 150 mm Laminated Polyester Pezzo
30280402 600 x 200 mm Laminated Polyester Pezzo
30280575 148 x 210 mm Laminated Polyester Pezzo
30280507 210 x 297 mm Laminated Polyester Pezzo
30280447 297 x 420 mm Laminated Polyester Pezzo
30280471 150 x 50 mm Polypropylene Pezzo
30280412 297 x 105 mm Polypropylene Pezzo
30280449 450 x 150 mm Polypropylene Pezzo
30280566 600 x 200 mm Polypropylene Pezzo
30280512 148 x 210 mm Polypropylene Pezzo
30280413 210 x 297 mm Polypropylene Pezzo
30280557 297 x 420 mm Polypropylene Pezzo
30280529 150 x 50 mm Aluminum Pezzo
30280560 450 x 150 mm Aluminum Pezzo
30280445 148 x 210 mm Aluminum Pezzo
30280544 210 x 297 mm Aluminum Pezzo
30280562 297 x 420 mm Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 30280593 Fornitore Brady™ N. del fornitore 322314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.85€
    12.87€ / pezzi 1
    Risparmia 0.98€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/ALU-297x105-1
Grado M061
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Spessore 1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Lingue Dutch
Dimensioni (L x P) 297 x 105 mm
Testo visualizzato Handen desinfecteren
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue