Descrizione
- Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/EN593/PP-600x200-1 |
| Grado | M061 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Wall Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 1.55 mm |
| Vedi altri risultati |