Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Codice prodotto. 17821795
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVC
Forma:
L-shaped
V-shaped
Stile:
Class B
Class C
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Forma Stile unitSize
17821795 PVC L-shaped Class B Pezzo
17861765 PVC L-shaped Class C Pezzo
17831795 PVC V-shaped Class C Pezzo
17841765 PVC V-shaped Class B Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17821795 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311228
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Certificazione/Conformità Class C
Alternate Part Number F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMC-151X151-1
Finitura Gloss
Materiale PVC
Quantità 1 Sign
Stile Class B
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 5.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +66°C
Forma L-shaped
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +150°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 151 x 151 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore Photoluminescent on Red