Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione: Pericolo rischio biologico
Codice prodotto. 15956475 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
43 x 50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15956475 43 x 50 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15956475 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    126.99€ / pezzi 250
    Risparmia 15.01€
    10% Sconto
In stock
Safety sign for hazard identification.
  • Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Alternate Part Number PIC W009- Tri 050-PE-ROLL/1
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Forma Triangular
Dimensioni (L x P) 43 x 50 mm
Colore Black on Yellow