Descrizione
- Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PP-297X105-1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Sign |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 4.13 x 11.69 in. |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.13 in. |
| Spessore | 1.55 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.69 in. |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +120°C |
| Vedi altri risultati |