Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Codice prodotto. 17881785 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
17881785 297 x 210 mm Polypropylene Pezzo
17881695 50 x 150 mm Polyester Pezzo
17811705 105 x 297 mm Polyester Pezzo
17831775 150 x 450 mm Polyester Pezzo
17821705 200 x 600 mm Polyester Pezzo
17801785 210 x 148 mm Polyester Pezzo
17891775 297 x 210 mm Polyester Pezzo
17831725 420 x 297 mm Polyester Pezzo
17871785 50 x 150 mm Polypropylene Pezzo
17851715 105 x 297 mm Polypropylene Pezzo
17871745 150 x 450 mm Polypropylene Pezzo
17831755 200 x 600 mm Polypropylene Pezzo
17861705 210 x 148 mm Polypropylene Pezzo
17881715 420 x 297 mm Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17881785 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    15.06€ / pezzi 1
    Risparmia 1.64€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Per indicare che è necessario indossare un camice
  • Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Alternate Part Number M/M059/EN566/PP-210X297-1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Sign
Dimensioni (sistema imperiale) 11.69 x 8.27 in.
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Spessore 1.55 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue English
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Testo visualizzato Wear Laboratory Coat
Product Type Safety Sign
Colore White on Blue