Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Codice prodotto. 17891775 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
17891775 297 x 210 mm Polyester Pezzo
17881695 50 x 150 mm Polyester Pezzo
17811705 105 x 297 mm Polyester Pezzo
17831775 150 x 450 mm Polyester Pezzo
17821705 200 x 600 mm Polyester Pezzo
17801785 210 x 148 mm Polyester Pezzo
17831725 420 x 297 mm Polyester Pezzo
17871785 50 x 150 mm Polypropylene Pezzo
17851715 105 x 297 mm Polypropylene Pezzo
17871745 150 x 450 mm Polypropylene Pezzo
17831755 200 x 600 mm Polypropylene Pezzo
17861705 210 x 148 mm Polypropylene Pezzo
17881785 297 x 210 mm Polypropylene Pezzo
17881715 420 x 297 mm Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17891775 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.45€
    9.42€ / pezzi 1
    Risparmia 1.03€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Per indicare che è necessario indossare un camice
  • Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-210X297-1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Sign
Dimensioni (sistema imperiale) 11.69 x 8.27 in.
Tipo di adesivo Permanent
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue English
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Testo visualizzato Wear Laboratory Coat
Product Type Safety Sign
Colore White on Blue