Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione; Superficie calda
Codice prodotto. 15629673
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 54
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
15629673 9 x 10 mm pezzi 54
15963057 22 x 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15629673 Fornitore Brady™ N. del fornitore 139013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.45€
    10.31€ / pezzi 54
    Risparmia 1.14€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safety sign for hazard identification.
  • Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Alternate Part Number W/W017/NT-SA-TRI 10/54-B
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Forma Triangular
Dimensioni (L x P) 9 x 10 mm
Colore Black on Yellow