Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione: Condizioni di basse temperature/congelamento
Codice prodotto. 15772652
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
15772652 43 x 50 mm Pezzo
15871537 87 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15772652 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827797
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safety sign for hazard identification.
  • Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Alternate Part Number PIC W010- Tri 050-PE-SHEET/7
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Tipo di adesivo Permanent
Forma Triangular
Dimensioni (L x P) 43 x 50 mm
Colore Black on Yellow