Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione: Condizioni di basse temperature/congelamento
Codice prodotto. 15871537 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15871537 87 x 100 mm Pezzo
15772652 43 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15871537 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.40€
    8.45€ / pezzi 1
    Risparmia 0.95€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Safety sign for hazard identification.
  • Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Alternate Part Number PIC W010-Tri 100-PE-SHEET/3
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Tipo di adesivo Permanent
Forma Triangular
Dimensioni (L x P) 87 x 100 mm
Colore Black on Yellow