Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Description
- Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | M/M059/NT/PE-DIA50-2 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Sign |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 1.97 in. Dia. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Spessore | 0.099 mm |
| Show More |