Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Codice prodotto. 17881775 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31.5 x 31.5 cm
5 x 5 cm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
17881775 15 x 15 cm Polyester Pezzo
17861775 5 x 5 cm Polyester pezzi 2
17871775 10 x 10 cm Polyester Pezzo
17841695 10 x 10 cm Polypropylene Pezzo
17861745 15 x 15 cm Polypropylene Pezzo
17821725 20 x 20 cm Polyester Pezzo
17861785 20 x 20 cm Polypropylene Pezzo
17891695 31.5 x 31.5 cm Polyester Pezzo
17851745 31.5 x 31.5 cm Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17881775 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.75€
    3.34€ / pezzi 1
    Risparmia 0.41€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Per indicare che è necessario indossare un camice
  • Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Alternate Part Number M/M059/NT/PE-DIA150-1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Sign
Dimensioni (sistema imperiale) 5.91 in. Dia.
Tipo di adesivo Permanent
Diametro (sistema metrico) 150 mm
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Spessore 0.099 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 15 x 15 cm
Testo visualizzato Wear Laboratory Coat
Product Type Safety Sign
Colore White on Blue