Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Codice prodotto. 17811745
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17811745 100 x 100 mm Pezzo
17821745 150 x 150 mm Pezzo
17821785 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17811745 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Alternate Part Number F/F018/NT/ALU-100X100-1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Sign
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore White on Red