Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Codice prodotto. 17841795
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Colore:
Photoluminescent on Red
White on Red
Packungsgröße:
Pezzo
Certificazione/Conformità:
Class B
Class C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioni (L x P) Colore unitSize Certificazione/Conformità
17841795 100 x 100 mm White on Red Pezzo -
17891765 148 x 148 mm White on Red Pezzo -
17871765 200 x 200 mm White on Red Pezzo -
17881765 250 x 250 mm White on Red Pezzo -
17821695 315 x 315 mm White on Red Pezzo -
17811775 400 x 400 mm White on Red Pezzo -
17861695 100 x 100 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17861715 100 x 100 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
17851795 150 x 150 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17801705 150 x 150 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
17801775 200 x 200 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17851775 200 x 200 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17841795 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Spezifikation
Alternate Part Number F/F018/NT/PE-100X100-1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Sign
Tipo di adesivo Permanent
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore White on Red