Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Product Code. 17891735 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Colore:
Photoluminescent on Red
White on Red
Unit Size:
Pezzo
Certificazione/Conformità:
Class B
Class C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioni (L x P) Colore Unit Size Certificazione/Conformità
17891735 100 x 100 mm White on Red Pezzo -
17801745 148 x 148 mm White on Red Pezzo -
17881735 200 x 200 mm White on Red Pezzo -
17871735 250 x 250 mm White on Red Pezzo -
17831785 315 x 315 mm White on Red Pezzo -
17851785 400 x 400 mm White on Red Pezzo -
17841745 100 x 100 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17841705 100 x 100 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
17811695 150 x 150 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17831745 150 x 150 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
17871705 200 x 200 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class B
17841785 200 x 200 mm Photoluminescent on Red Pezzo Class C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 17891735 Supplier Brady™ Supplier No. 311205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.60€
    5.02€ / pezzi 1
    Risparmia 0.58€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifications
Alternate Part Number F/F018/NT/PP-100X100-1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Sign
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore White on Red