Learn More
iso-Valeraldehyde, TRC
Codice prodotto. 30453574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453574 100 mL 100mL
30449057 25 mL 25mL
30452125 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV091300100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-86-3
Formula molecolare C5 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Sinonimo Butanal, 3-methyl-, Butyraldehyde, 3-methyl- (7CI), Isovaleraldehyde (8CI), 3-Methylbutanal, 3-Methyl-1-butanal, 3-Methylbutyraldehyde, Isoamylaldehyde, Isopentanal, Isovaleral, Isovaleric aldehyde, NSC 404119, iso-Valeraldehyde, β-Methylbutanal
IUPAC Name 3-methylbutanal
SMILES CC(C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbutyraldehyde
Quantità 100 mL
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 86.0732