Learn More
Iso-Valeric Acid, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10365960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10365960
Marca: Fisher Chemical V/0011/PB05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
CAS 503-74-2
Punto di fusione -35°C
pH 3
Punti di ebollizione 176°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C5H10O2
Numero MDL MFCD00002726
Quantità 100 mL
Sinonimo isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
InChI Key GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(O)=O
IUPAC Name 3-methylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 102.13
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Peso formulazione 102.13g/mol
Pressione del vapore 0.5 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isovaleric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.