Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca: Gilson™ F117744
167.44 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Iso-Versinic™
Specifica
Extension Tubing | |
2 mm | |
300 cm | |
-20°C | |
Acids | |
Impermeable to most gases |
Autoclavable | |
Iso-Versinic | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
1 Each | |
30mL/min. | |
Black |