Learn More
Brady™ Segnaletica ISO 7010 - Attenzione: Pericolo rischio biologico
Codice prodotto. 15700059 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
297 x 210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15700059 297 x 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15700059 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    15.07€ / pezzi 1
    Risparmia 1.63€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Safety sign for hazard identification.
  • Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Alternate Part Number STEN W009-210x297-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Forma Rectangular
Lingue English
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Testo visualizzato Warning Biological Hazard
Colore Black on Yellow