Learn More
Isoamyl acetate, 99%, pure, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Codice prodotto. 10103250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103250 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10655582 1 L Bottiglia in vetro 1L
10174473 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10103250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.30€ / 250mL
    Risparmia 2.70€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00008946
InChI Key MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC Name 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Materiale o nome chimico Isoamyl acetate
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8740g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C (756.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 25°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 132
Indice di Merck 15, 5156
Gravità specifica 0.874
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosità 1.03 Pas (8.97°C)
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl acetate, 2-Methylbutyl acetate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.