Learn More
Isoamyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30137367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137367 25 mL 25mL
30133015 50 mL 50mL
30009317 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI78002025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 130.18
Sinonimo 1-Butanol, 3-methyl-, acetate (9CI), Acetic acid, isoamyl ester (3CI), Isopentyl alcohol, acetate (6CI,8CI), 3-Methyl-1-butanol acetate, 3-Methyl-1-butyl acetate, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Acetic acid 3-methyl-1-butyl ester, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Acetic acid isopentyl ester, Banana oil, Isoamyl acetate, Isoamyl alcohol acetate, Isoamyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, NSC 9260, Pear oil, i-Amyl acetate, iso-Amyl acetate, iso-Pentyl acetate
IUPAC Name 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-3-methyl butyl ester
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 130.0994
Percent Purity >95%