Learn More
Isoamyl Alcohol (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10592595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592595 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10592595 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1150500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
500mL; Glass Bottle
A mixture of Chloroform and Isoamyl Alcohol (24:1 v/v) is used to remove proteins during nucleic acid extraction procedures. It may also be used to extract Ethidium Bromide from nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isoamyl Alcohol
Acidità 0.01% max.
CAS 123-51-3
Punto di fusione -117°C
pH 6.5
Punti di ebollizione 130°C
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H12O
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantità 500 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Indice di Merck 15, 5241
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Peso formulazione 88.15
Pressione del vapore 4hPa at 20°C
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.