Learn More
Isoamyl Alcohol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11440475 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440475 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440475 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219400590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.40€ / 500mL
    Risparmia 6.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Isoamyl alcohol is commonly used in nucleic acid purification, and is usable with chloroform and phenols.
Specifica
CAS 123-51-3
Punto di fusione -117.2°C (literature)
Densità 0.809g/mL at 20°C(Lit.)
Punti di ebollizione 131°C (literature)
Formula molecolare C5H12O
Quantità 500 mL
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
Densità vapore 3.04 (air = 1)(Lit.)
ChEBI CHEBI:15837
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 2.4mm Hg at 20°C 2.37 mm Hg at 25°C(Lit.)
Percent Purity ≥98%
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ISOAMYL ALCOHOL 500ML
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol