Learn More
Isoamyl nitrite, 96%, stabilized, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10445081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
100g; Plastic bottle packed in tin can
Codice prodotto. 10445081
Marca: Thermo Scientific Acros 412751000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isoamyl nitrite
Nota nome 90%
CAS 110-46-3, 497-19-8
Densità 0.8700g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic Bottle in Tin Can
Formula molecolare C5H11NO2
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2ONO
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00002057
Quantità 100g
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Indice di Merck 15, 5168
Sinonimo isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
InChI Key OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCON=O
IUPAC Name 3-methylbutyl nitrite
Stabilizzatore 0.5% sodium carbonate
Molecular Weight (g/mol) 117.15
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
Peso formulazione 117.15
Percent Purity ≥95%