Learn More
Isoamyl Propionate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11438284 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11438284 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11438284 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521058280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Isoamyl Propionate
CAS 105-68-0
Formula molecolare C8H16O2
Quantità 100 g
Sinonimo isoamyl propionate, isoamyl propanoate, isopentyl propanoate, 3-methylbutyl propionate, isopentyl propionate, isopentyl alcohol, propionate, 1-butanol, 3-methyl-, propanoate, iso-pentyl propionate, propionic acid, isopentyl ester, 3-methyl-1-butyl propanoate
InChI Key XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)OCCC(C)C
IUPAC Name 3-methylbutyl propanoate
Molecular Weight (g/mol) 144.214
PubChem CID 7772
ChEBI CHEBI:87419
Peso formulazione 144.12