Learn More
Isoamylamine, TRC
Codice prodotto. 30402681
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402681 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7800055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbutylamine
CAS 107-85-7
Formula molecolare C5 H13 N
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Butanamine, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methyl-1-butanamine (ACI), Isopentylamine (6CI, 8CI), Propylamine, 3,3-dimethyl- (7CI), 1-Amino-3-methylbutane, 2-(2-Isopropyl)ethylamine, 3-Methyl-1-aminobutane, 3-Methyl-n-butylamine, 3-Methylbutanamine, 3-Methylbutylamine, Isoamylamine, Isovalerylamine, Leucamine, Monoisoamylamine, Monoisopentylamine, NSC 7907, γ-Isoamylamine
InChI Formula InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCN
IUPAC Name 3-methylbutan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 87.16
Peso formulazione 87.1048