Learn More
Isoastragaloside II, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431578
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431578 5 mg 5mg
16429168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16431578 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0888
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Specifica
Materiale o nome chimico Isoastragaloside II
CAS 86764-11-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H70O15
Quantità 5 mg
Sinonimo Astrasieversianin-VII
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1(CC2)C)(C[C@H](O)[C@]1([H])[C@@]3(O[C@H](C(C)(O)C)CC3)C)[C@@](C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]72[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]8OC(C)=O)([H])[C@@H]8O)C7
Molecular Weight (g/mol) 827.01
Peso formulazione 827.01
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only