Learn More
Isobornyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30406902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406902 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7800732.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobornyl Acetate
CAS 125-12-2
Formula molecolare C12 H20 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC Name [(1S,3S,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Peso formulazione 196.1463