Learn More
Isobornyl Acrylate (stabilized with MeHQ), TRC
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobornyl Acrylate |
| CAS | 5888-33-5 |
| Formula molecolare | C13H20O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Isobornyl acrylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m1/s1 |
| SMILES | C=CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
| IUPAC Name | [(1R,3R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.3 |
| Peso formulazione | 208.1463 |