Learn More
Isobornyl methacrylate, 85-90%, stabilized
Codice prodotto. 10239203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239203 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10645711 50 g Bottiglia in vetro 50g
10194540 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10239203 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292090010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7534-94-3
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.33
Numero MDL MFCD00081070
InChI Key IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PubChem CID 71311141
IUPAC Name [(1R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Isobornyl methacrylate
Nota nome 85-90%
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4780
Quantità 1 kg
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 100 to 200ppm MEHQ
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 85-90%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.