Learn More
Isobutanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10714872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714872 1 g Bottiglia in vetro 1g
10129689 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35432-36-1
Formula molecolare C4H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 156.63
InChI Key NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
IUPAC Name 2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
SMILES CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutanesulfonyl chloride
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 77°C to 78°C (11.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 156.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.