Learn More
Isobutanol, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11495180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495180 500 mL 500mL
11398068 1 L 1L
11318078 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036643.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.001%, Solubility in water P.T., Titratable acid 0.0005meq/g, H2O 0.1%, Carbonyl compounds 0.01% (butyraldehyde) and 0.02% (2-butanone) | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-83-1
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutanol
Punto di fusione °C to 108°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Colorless
Densità 0.802 g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.396
Intervallo percentuale saggio >99+%
Beilstein 1730878
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Peso formulazione 74.12
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol