Learn More
Isobutanol, Supelco™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobutanol |
| Punto di fusione | -108°C |
| CAS | 78-83-1 |
| Densità | 0.802 g/cm³ at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 28°C (closed cup) |
| Formula molecolare | (CH3)2CHCH2OH |
| Sinonimo | Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol, Isobutanol |
| Punti di ebollizione | 106°C to 108°C (1013 hPa) |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| Vedi altri risultati |