Learn More
Isobutyl Acetate, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15638420 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
25mL
Codice prodotto. 15638420
Marca: Honeywell Research Chemicals 53747025ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-19-0
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00008932
InChI Key GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC Name 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl acetate
Punto di fusione -99°C
Colore Colorless
Densità 0.867g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 117°C
Limite di esplosione 0.105
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Punto di combustione 793°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione n20/D 1.39
Quantità 25 mL
Numero UN UN1213
Beilstein 1741909
Densità vapore >4 (vs air)
Peso formulazione 116.16g/mol
Pressione del vapore 15mmHg (20°C)
Percent Purity 99%