Learn More
Isobutyl acrylate, 99%, stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11313346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313346 100 mL 100mL
11323346 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12739.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-63-8
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00042865
InChI Key CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
IUPAC Name 2-methylpropyl prop-2-enoate
SMILES CC(C)COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl acrylate
Nota nome stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto di fusione -61°C
Densità 0.888
Punti di ebollizione 139°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Formula lineare CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 100 mL
Numero UN UN2527
Beilstein 1749388
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%