Learn More
Isobutyl alcohol 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311664 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311664 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011079ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutanol
CAS 78-83-1
Nomi componenti o analita Isobutanol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C4 H10 O
Concentrazione 5000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
InChI Formula InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CO
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Quantità 1 mL
Peso formulazione 74.0732 g/mol