Learn More
Isobutyl Alcohol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578514 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15578514 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15568514 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15578514 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 904403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.69€
    348.20€ / 4L
    Risparmia 236.49€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutanol
CAS 78-83-1
Punto d'infiammabilità 28.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 0.80kg
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Percent Purity ≥99.0%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Forma fisica Liquid