Coupling reagent
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isobutyl chloroformate |
| Acidità | 0.1% max. |
| CAS | 543-27-1 |
| Densità | 1.0475g/mL |
| Punti di ebollizione | 128.7°C |
| Punto d'infiammabilità | 30°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 1% max. isobutyl carbonate (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Formula molecolare | C5H9ClO2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Isobutyl chloroformate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.