Learn More
Isobutyl chloroformate, 98%
Codice prodotto. 10573541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573541 500 g Bottiglia in vetro 500g
10357500 25 g Bottiglia in vetro 25g
10675052 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10573541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176185000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-27-1
Formula molecolare C5H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 136.58
Numero MDL MFCD00000642
InChI Key YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
PubChem CID 62365
IUPAC Name 2-methylpropyl carbonochloridate
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl chloroformate
Nota nome 98%
Densità 1.0475g/mL
Punti di ebollizione 128.7°C
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. diisobutyl carbonate (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 500 g
Beilstein 03, 12
Fieser 06,307
Indice di Merck 15, 5184
Gravità specifica 1.0475
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol,miscible with benzene,chloroform,acetone,toluene
Peso formulazione 136.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.