Learn More
Isobutyl isobutyrate, 98%
Codice prodotto. 11391647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391647 250 mL 250mL
11301657 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04655.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-85-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Isobutyl isobutyrate is used principally as a solvent, especially for nitrocellulose lacquers and thinners as well as coatings for plastic substrates, and high-solids coatings. The majority of end uses are in coatings (automotive, industrial, wood furniture, and graphic arts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutyl isobutyrate is used principally as a solvent, especially for nitrocellulose lacquers and thinners as well as coatings for plastic substrates, and high-solids coatings. The majority of end uses are in coatings (automotive, industrial, wood furniture, and graphic arts).
Solubility
Soluble in water (1 g/L at 20oc).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-85-8
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00008916
InChI Key RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl isobutyrate, isobutyl 2-methylpropanoate, isobutyl isobutanoate, isobutyric acid, isobutyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-methylpropyl 2-methylpropionate, 2-methylpropyl isobutyrate, isobutylester kyseliny isomaselne, fema number 2189, 2-methyl-1-propyl 2-methylpropanoate
PubChem CID 7351
IUPAC Name 2-methylpropyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl isobutyrate
Punto di fusione -81°C
Punti di ebollizione 147°C to 149°C
Punto d'infiammabilità 37°C (98°F)
Odore Fruit-like
Quantità 250 mL
Numero UN UN2528
Beilstein 1701355
Indice di Merck 14,5145
Peso formulazione 144.22
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyl isobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl isobutyrate