Learn More
Isobutyl methacrylate, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10239460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10239460 1 kg Glass Bottle 1kg
10166713 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412680010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-86-9
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00008931,MFCD00084435
InChI Key RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC Name 2-methylpropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)=C
Specifications
Materiale o nome chimico Isobutyl methacrylate
Nota nome Stabilized
Acidità 0.005% max. (as methacrylic acid)
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 155.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4210
Quantità 1 kg
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Stabilizzatore 15 to 20ppm MEHQ
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid