Learn More
Isobutyl Nitrite, TRC
Codice prodotto. 30009490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009490 500 mg 500mg
30005457 1 g 1g
30004652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009490 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI357945500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-56-3
Formula molecolare C4 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Sinonimo Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
IUPAC Name 2-methylpropyl nitrite
SMILES CC(C)CON=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl Nitrite
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 103.063